Learn More
Chebulinic acid, MedChemExpress
Beschreibung
Chebulinic acid is a potent natural inhibitor of M. tuberculosis DNA gyrase, also can inhibit SMAD-3 phosphorylation, inhibit H+ K+-ATPase activity.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chebulinic acid |
| CAS | 18942-26-2 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C41H32O27 |
| Menge | 5 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (104.53 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | OC(C[C@H](C(O[C@@]([C@H](O[C@H]1OC(C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)=O)COC(C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=O)([H])[C@@](OC(C4=CC(O)=C(O)C(O)=C4)=O)([H])[C@@]1([H])OC5=O)=O)[C@@]([C@H]6O)([H])C(C5=CC(O)=C7O)=C7OC6=O)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 956.68 |
| Formelmasse | 956.68 |
| Mehr anzeigen |