Learn More
Chelerythrine chloride, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200099291
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. 16497687
Marke: Medchem Express HY12048
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Chelerythrine chloride is a potent, cell-permeable inhibitor of protein kinase C, with an IC50 of 660 nM. Chelerythrine chloride inhibits the Bcl-XL-Bak BH3 peptide binding with IC50 of 1.5 μM and displaces Bax from Bcl-XL. Chelerythrine chloride induces apoptosis and autophagy.
Chelerythrine chloride is a potent, cell-permeable inhibitor of protein kinase C, with an IC50 of 660 nM. Chelerythrine chloride inhibits the Bcl-XL-Bak BH3 peptide binding with IC50 of 1.5 μM and displaces Bax from Bcl-XL. Chelerythrine chloride induces apoptosis and autophagy.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chelerythrine chloride
CAS 3895-92-9
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H18ClNO4
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 4.35 mg/mL (11.33 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[N+]1=CC2=C(C(OC)=CC=C2C3=C1C4=CC5=C(OCO5)C=C4C=C3)OC.[Cl-]
Molekulargewicht (g/mol) 383.82
Formelmasse 383.82
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.