Learn More
CHES, 0.5 M-Pufferlösung, pH 10.0, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15415669
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15415669 100 mL 100 Milliliter
15425669 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15415669 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63419.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-47-9
Summenformel C8H17NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 207.288
MDL-Nummer MFCD00003835
InChI-Schlüssel MKWKNSIESPFAQN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66898
IUPAC-Name 2-(Cyclohexlamino)Ethansulfonsäure
SMILES C1CCC(CC1)NCCS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CHES buffer soln.
Konzentration 0.5 M
pH 10.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL