Learn More
Thermo Scientific Chemicals CHES, 98+% für die Biochemie
Artikelnummer. 10042710 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10042710 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10005923 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10404765 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10042710 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 208181000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 103-47-9 | C8H17NO3S | 207.288 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-47-9
Summenformel C8H17NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 207.288
MDL-Nummer MFCD00003835
InChI-Schlüssel MKWKNSIESPFAQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-(Cyclohexylamino)ethanesulfonic acid
PubChem CID 66898
IUPAC-Name 2-(Cyclohexlamino)Ethansulfonsäure
SMILES C1CCC(CC1)NCCS(=O)(=O)O
Spezifikation
Extinktion 0.05 max. at 260nm
Chemischer Name oder Material CHES
Extinktionsbedingungen (0.1M aq. soln.)
Namenshinweis 98+%
Schmelzpunkt 300.0°C
Farbe Weiß
pH 5 to 6 (1% aq. soln.)
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 98+%
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel C6H11NHCH2CH2SO3H
Verpackung Kunststoffflasche
Merck Index 15, 2055
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:103,6 g/l (20 °C).
Formelmasse 207.29
Reinheit (%) ≥98%
Güte Biochemie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • CHES
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.