Learn More
Thermo Scientific Chemicals CHES, 99 %
Artikelnummer. 11489186
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489186 100 g 100 Gramm
11479186 25 g -
11499186 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489186 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A18047.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.48 €
    105.65 € / 100 Gramm
    Sparen 20.83 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 103-47-9 | C8H17NO3S | 207.288 g/mol
CHES is zwitterionic buffer useful in pH range 8.6 to 10.0.CHES is widely utilized as a buffer which is used for investigations on pH-dependent processes in enzymology. It has been shown to have an unusually high affinity for the iodoacetate binding site of liver alcohol dehydrogenase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
CHES ist ein Zwitterionen-Puffer, der im pH-Bereich von 8.6 bis 10.0 nützlich ist und häufig als Puffer für Untersuchungen von pH-abhängigen Prozessen in der Enzymologie verwendet wird. Es hat sich gezeigt, dass es eine ungewöhnlich hohe Affinität für die Iodacetatbindungsstelle der Leber-Alkohol-Dehydrogenase aufweist.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-47-9
Summenformel C8H17NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 207.288
MDL-Nummer MFCD00003835
InChI-Schlüssel MKWKNSIESPFAQN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66898
IUPAC-Name 2-(Cyclohexlamino)Ethansulfonsäure
SMILES C1CCC(CC1)NCCS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CHES
Schmelzpunkt >300°C
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 0.99
Beilstein 2967601
Merck Index 14,2055
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 207.29
Reinheit (%) 99%