Learn More
Chlorothiazide, MedChemExpress
Beschreibung
Chlorothiazide is a diuretic and antihypertensive.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chlorothiazide |
| CAS | 58-94-6 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C7H6ClN3O4S2 |
| Menge | 100 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (338.16 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.27 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=S(C1=C(Cl)C=C(C2=C1)N=CNS2(=O)=O)(N)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 295.72 |
| Formelmasse | 295.72 |
| Mehr anzeigen |