Learn More
Chlorthalidone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16422927
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16422927 50 mg 50 Milligramm
16446858 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16422927 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15833
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Chlorthalidone is a thiazide-like diuretic used to treat hypertension.
Chlorthalidone is a thiazide-like diuretic used to treat hypertension.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorthalidone
CAS 77-36-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H11ClN2O4S
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 41 mg/mL (121.03 mM)
SMILES O=S(C1=CC(C2(O)NC(C3=C2C=CC=C3)=O)=CC=C1Cl)(N)=O
Molekulargewicht (g/mol) 338.77
Formelmasse 338.77
Reinheit (%) 99.76%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation