missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorthalidone, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200098913
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16446858 10 mg -
16422927 50 mg 50 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16446858

Marke: Medchem Express HY15833

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Chlorthalidone is a thiazide-like diuretic used to treat hypertension.

Chlorthalidone is a thiazide-like diuretic used to treat hypertension.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Chlorthalidone
CAS 77-36-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H11ClN2O4S
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 41 mg/mL (121.03 mM)
SMILES O=S(C1=CC(C2(O)NC(C3=C2C=CC=C3)=O)=CC=C1Cl)(N)=O
Molekulargewicht (g/mol) 338.77
Formelmasse 338.77
Reinheit (%) 99.76%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.