Learn More
Chlorzoxazone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451118
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16451118 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16451118 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1462
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Chlorzoxazone is a centrally acting muscle relaxant used to treat muscle spasm and the resulting pain or discomfort.
Chlorzoxazone is a centrally acting muscle relaxant used to treat muscle spasm and the resulting pain or discomfort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorzoxazone
CAS 95-25-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C7H4ClNO2
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (589.73 mM)
SMILES O=C1OC2=CC=C(Cl)C=C2N1
Molekulargewicht (g/mol) 169.57
Formelmasse 169.57
Reinheit (%) 99.6%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation