Learn More
Choice™ PTFE-Spritzenfilter (hydrophil)
Verwenden Sie Choice Spritzenfilter aus hydrophilem PTFE, um aggressive organische, stark basische oder heiße Lösungen zu filtern. Sie können wässrige Lösungen ohne Vorbenetzung filtern.
Marke: Thermo Scientific CH4525-NPL
86.17 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23700kg
Beschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Choice™ Spritzenfilter aus hydrophilem PTFE zur Filtration aggressiver organischer, sehr basischer oder heißer Lösungen und als Messumformerschutz. Diese Choice Spritzenfilter können wässrige Lösungen filtern, ohne dass vorab eine Benetzung mit Alkohol erforderlich ist. Sie liefern sauberere Probenextrakte, indem sie störende Materialien und feine Partikel bis zur Nennporengröße entfernen.
Ein zusätzlicher Filtrationsschritt vor der chromatographischen Injektion sorgt nicht nur dafür, dass Sie konsistentere und zuverlässigere Ergebnisse erzielen, sondern schützt außerdem empfindliche Geräte und verlängert die Nutzungsdauer der Säule. Kostengünstige Choice Spritzenfilter sind in verschiedenen Größen und Membrantypen erhältlich, um allen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Spezifikationen- Membran: HPLC-zertifiziertes PTFE, mit Polypropylenträger
- Maximale Betriebstemperatur: 110 °C
- Gehäuse: Medizinische Qualität, reines Polypropylen
- Autoklavieren: 15 Minuten lang bei 121 °C durch trockene Hitze sterilisieren
- HPLC und Probenvorbereitung organischer Lösungsmittel und Reinigung
- Probenauflösungsanalyse
- Allgemeine Probenvorbereitung
- Proben mit erhöhten Temperaturen, ätzende oder saure Lösungen
- Perchlorsäure
- Methylenchlorid (begrenzte Exposition)
- Dioxan, DMF, Ameisensäure > 50 %
Spezifikation
Choice PTFE-Spritzenfilter (hydrophil), 0,45 µm, 25 mm, 100/Packung | |
PTFE (hydrophil) | |
0,45 μm | |
HPLC, SPE | |
100 | |
90 psi | |
Spritzenfilter |
Ja | |
PTFE (hydrophil) | |
Unsteril | |
Lösungsmittelfest, mit geringem Anteil an extrahierbarem Polypropylen | |
Nein | |
Choice | |
25 mm |