Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-XAW SPE-Säule aus Polypropylen
Marke:  Macherey-Nagel™ 730747
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12768212
  • 108.00 € / 30 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Sphärisches PS/DVB Copolymer
SPE (Festphasenextraktion)
85 μm
SPE-Säule
850 m2/g
3 mL
Adsorptionsgewicht: 60mg
CHROMABOND HR-XAW
55 bis 65 μm