Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-XAW SPE-Säule aus Polypropylen
75.50 € - 251.00 €
Spezifikation
Basismaterial | Sphärisches PS/DVB Copolymer |
---|---|
Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
Partikelgröße | 85 μm |
Sorbens | CHROMABOND HR-XAW |
Typ | SPE-Säule |
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Porengröße | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Porengröße | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12757720
|
Macherey-Nagel™
730729 |
1 ml | 55 bis 65 μm | Adsorptionsgewicht: 100mg |
98.10 €
30 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12798192
|
Macherey-Nagel™
730728 |
1 ml | 55 bis 65 Å | Adsorptionsgewicht: 30mg |
75.50 €
30 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12788212
|
Macherey-Nagel™
730748 |
3 mL | 55 bis 65 Å | Adsorptionsgewicht: 200mg |
121.00 €
30 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12748212
|
Macherey-Nagel™
730744 |
3 mL | 55 bis 65 μm | Adsorptionsgewicht: 500mg |
177.00 €
30 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12768212
|
Macherey-Nagel™
730747 |
3 mL | 55 bis 65 μm | Adsorptionsgewicht: 60mg |
108.00 €
30 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12777730
|
Macherey-Nagel™
730749 |
6 mL | 55 bis 65 μm | Adsorptionsgewicht: 150mg |
222.00 €
30 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12758212
|
Macherey-Nagel™
730745 |
6 mL | 55 bis 65 μm | Adsorptionsgewicht: 500mg |
251.00 €
30 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Spezifikation
Sphärisches PS/DVB Copolymer | |
85 μm | |
SPE-Säule |
SPE (Festphasenextraktion) | |
CHROMABOND HR-XAW | |
850 m2/g |