missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Chromabond™ SiOH SPE-Säule aus Glas

Marke:  Macherey-Nagel™ 730214G

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10775942

  • 266.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Silika
SPE (Festphasenextraktion)
45 μm
SPE-Säule
500 m2/g
3 mL
200mg
CHROMABOND SiOH
60 Å
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote