Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ SiOH SPE-Säule aus Polypropylen
Marke: Macherey-Nagel™ 730072
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
70 mL | |
Adsorptionsgewicht: 10 g | |
SPE-Säule | |
500 m2/g |
SPE (Festphasenextraktion) | |
45 μm | |
60 μm |