Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ SiOH SPE-Säule aus Polypropylen
112.00 € - 220.00 €
Spezifikation
Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
---|---|
Partikelgröße | 45 μm |
Typ | SPE-Säule |
Porengröße | 60 μm |
Oberfläche (metrisch) | 500 m2/g |
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10619342
|
Macherey-Nagel™
730217 |
15 ml | Adsorptionsgewicht: 2g |
142.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10105650
|
Macherey-Nagel™
730071 |
1 ml | Adsorptionsgewicht: 100mg |
167.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10594431
|
Macherey-Nagel™
730214 |
3 mL | Adsorptionsgewicht: 200mg |
140.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10258080
|
Macherey-Nagel™
730073 |
3 mL | Adsorptionsgewicht: 500mg |
152.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10124801
|
Macherey-Nagel™
730406 |
45 mL | Adsorptionsgewicht: 5g |
220.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12746711
|
Macherey-Nagel™
730107 |
6 mL | Adsorptionsgewicht: 2g |
170.00 €
30 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10195690
|
Macherey-Nagel™
730075 |
6 mL | Adsorptionsgewicht: 1g |
118.00 €
30 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10669961
|
Macherey-Nagel™
730070 |
6 mL | Adsorptionsgewicht: 500mg |
112.00 €
30 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10256281
|
Macherey-Nagel™
730072 |
70 mL | Adsorptionsgewicht: 10 g |
159.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
SPE (Festphasenextraktion) | |
SPE-Säule | |
500 m2/g |
45 μm | |
60 μm |