missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chromacol Spritzenfilter aus Nylon

Thermo Scientific™ Chromacol Nylon-Spritzenfilter sind in verschiedenen Durchmessern und Porengrößen erhältlich.

Marke:  Thermo Scientific Chromacol 17-SF-45(N)

142.83 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23262" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23500kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10785943

  • 209.00 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Thermo Scientific Chromacol Spritzenvorsatzfilter aus Nylon sind in einer breiten Auswahl an Durchmessern und Porengrößen erhältlich.

Spezifikation

Spezifikation

17-SF-45(N)
Nylon
Nr.
17 mm
Nylon
0,45 μm
Spritzenfilter
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote