Learn More
Chromacol Spritzenfilter aus Nylon
Thermo Scientific™ Chromacol Nylon-Spritzenfilter sind in verschiedenen Durchmessern und Porengrößen erhältlich.
104.61 € - 209.00 €
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Porengröße | Vorfilter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Porengröße | Vorfilter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11588250
|
Thermo Scientific Chromacol
17-SF-02(N) |
17 mm | 0,2 μm | Nein |
133.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10785943
|
Thermo Scientific Chromacol
17-SF-45(N) |
17 mm | 0,45 μm | Nr. |
209.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10726133
|
Thermo Scientific Chromacol
30-SF-45(N) |
30 mm | 0,45 μm | Nein |
166.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12304787
|
Thermo Scientific Chromacol
30-SF-45(N)P |
30 mm | 0,45 μm | ja |
165.08 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12344797
|
Thermo Scientific Chromacol
4-SF-02(N) |
4 mm | 0,2 μm | Nein |
104.61 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12376948
|
Thermo Scientific Chromacol
30-SF-02(N)P |
30 mm | 0,2 μm | ja |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific Chromacol Spritzenvorsatzfilter aus Nylon sind in einer breiten Auswahl an Durchmessern und Porengrößen erhältlich.
Spezifikation
Nylon | |
Spritzenfilter |