missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Proteintech ChromoTek RFP-Trap™ Magnetpartikel M-270
RFP-Trap™ Magnetpartikel M-270 für die Immunpräzipitation (IP) von RFP-markierten Proteinen.
287.00 € - 7034.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | IP, CoIP |
Ziel | mRFP, mCherry, mRFPruby, mPlum, tagRFP, mKate2, mOrange, PA-mCherry, mScarlet |
Marker oder Farbstoff | Magnetische Partikel M-270 |
Spezies | Alpaka |
Produktcode | Marke | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17303453
|
Proteintech
RTD-20 |
20 Reaktionen |
475.00 €
20 Reaktionen |
Verfügbar ab: 10-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17313453
|
Proteintech
RTD-200 |
200 Reaktionen |
3859.00 €
200 Reaktionen |
Verfügbar ab: 10-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17323453
|
Proteintech
RTD-400 |
400 Reaktionen |
7034.00 €
400 Reaktionen |
Verfügbar ab: 10-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17383443
|
Proteintech
RTD-10 |
10 Reaktionen |
287.00 €
10 Reaktionen |
Verfügbar ab: 10-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17393443
|
Proteintech
RTD-100 |
100 Reaktionen |
2151.00 €
100 Reaktionen |
Verfügbar ab: 10-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- RFP-Trap Magnetpartikel M-270 wird dringend empfohlen, wenn sehr große Proteine/Komplexe untersucht werden und eine magnetische Trennung für IP erforderlich ist
- Besteht aus einem RFP VHH/ Nanobody, der mit Magnetpartikeln M-270 gekoppelt ist
Spezifikation
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren. | |
mRFP, mCherry, mRFPruby, mPlum, tagRFP, mKate2, mOrange, PA-mCherry, mScarlet | |
Alpaka |
IP, CoIP | |
Magnetische Partikel M-270 |