Learn More
Chrysin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481419
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16481419 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16481419 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14589
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Chrysin is one of the most well known estrogen blockers.
Chrysin is one of the most well known estrogen blockers.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chrysin
CAS 480-40-0
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H10O4
Menge 1 g
Synonym 5,7-Dihydroxyflavone
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (393.33 mM)
SMILES OC1=C2C(OC(C3=CC=CC=C3)=CC2=O)=CC(O)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 254.24
Formelmasse 254.24
Reinheit (%) 99.55%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease