Learn More
Chrysophanol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496236
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16496236 100 mg 100 Milligramm
16421927 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16496236 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13595
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Chrysophanol (Chrysophanic acid) is a natural anthraquinone, which inhibits EGF-induced phosphorylation of EGFR and suppresses activation of AKT and mTOR/p70S6K.
Chrysophanol (Chrysophanic acid) is a natural anthraquinone, which inhibits EGF-induced phosphorylation of EGFR and suppresses activation of AKT and mTOR/p70S6K.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chrysophanol
CAS 481-74-3
Farbe Orange
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H10O4
Menge 100 mg
Synonym Chrysophanic acid
Löslichkeitsinformationen DMSO : 2 mg/mL (7.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1C2=C(C=CC=C2O)C(C3=CC(C)=CC(O)=C13)=O
Molekulargewicht (g/mol) 254.24
Formelmasse 254.24
Reinheit (%) 98.07%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease