Learn More
Tocris Bioscience™ CIA 1
COUP-TFII inhibitor
185.74 € - 707.33 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine hydrochloride |
---|---|
CAS | 1049691-47-5 |
Ziel | Additional Nuclear Receptor Compounds |
Summenformel | C17H19N3O2S.HCl |
Reinheit | 0.98 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18727486
|
Tocris Bioscience™
7494/10 |
10 mg |
185.74 €
10 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18779146
|
Tocris Bioscience™
7494/50 |
50 mg |
707.33 €
50 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
CIA 1 is an inhibitor of the nuclear receptor COUP-TFII (IC50 ranged from 1.2 μM to 7.6 μM, in prostate cancer cell lines). In vitro, CIA 1 inhibits growth of multiple prostate cancer cell lines and suppresses COUP-TFII activity to regulate its target genes. In vivo, CIA 1 reduces tumor growth in prostate cancer xenograft mouse models.Spezifikation
N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine hydrochloride | |
Additional Nuclear Receptor Compounds | |
0.98 |
1049691-47-5 | |
C17H19N3O2S.HCl |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Lagerung bei -20 °C