Learn More
Cilomilast, MedChemExpress
Artikelnummer. 16470507
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16470507 50 mg 50 Milligramm
16464158 10 mg -
16436867 5 mg -
16435126 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16470507 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10790
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Cilomilast (SB-207499) is a potent, selective and orally active inhibitor of Phosphodiesterase 4 (PDE4), with IC50s of ∼100 and 120 nM for LPDE4 and HPDE4, respectively.
Cilomilast shows selectivity for PDE4 over PDE1, PDE2, PDE3 and PDE5 (IC50=74, 65, >100, and 83 μM, respectively). Cilomilast has anti-inflammatory and immunomodulatory effects and can be used for thr research of asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cilomilast
CAS 153259-65-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H25NO4
Menge 50 mg
Synonym SB-207499
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (291.19 mM)
SMILES O=C([C@H]1CC[C@@](C#N)(CC1)C2=CC=C(OC)C(OC3CCCC3)=C2)O
Molekulargewicht (g/mol) 343.42
Formelmasse 343.42
Reinheit (%) 99.89%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation