Learn More
cis-2-Amino-1Cyclohexancarboxamid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10501521
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
115014-77-2
C7H14N2O
142.2
MFCD00143979
DXNKJRKPVQVDJW-WDSKDSINSA-N
cyclohexanecarboxamide,2-amino-, 1r,2s-rel, 1s-2beta-aminocyclohexane-1alpha-carboxamide
30069041
(1S,2S)-2-Aminocyclohexan-1-carboxamid
C1CCC(C(C1)C(=O)N)N
115014-77-2
C7H14N2O
142.2
MFCD00143979
DXNKJRKPVQVDJW-WDSKDSINSA-N
cyclohexanecarboxamide,2-amino-, 1r,2s-rel, 1s-2beta-aminocyclohexane-1alpha-carboxamide
30069041
(1S,2S)-2-Aminocyclohexan-1-carboxamid
C1CCC(C(C1)C(=O)N)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material cis-2-Amino-1-cyclohexanecarboxamide
Schmelzpunkt 124°C to 127°C
Namenshinweis 98+%
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 98+%
Infrarotspektrum Authentic
Verpackung Glasflasche
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 142.2
Reinheit (%) ≥98%
Menge 250 mg
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • cis-2-Amino-1-cyclohexanecarboxamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.