Learn More
Citalopram hydrobromide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488716
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16488716 100 mg 100 Milligramm
16478688 10 mg 10 Milligramm
16444577 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16488716 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1287
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Citalopram hydrobromide is a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI). Citalopram hydrobromide inhibits 5-HT uptake into synaptosomes with an IC50 of 1.8 nM. Citalopram hydrobromideinhibits the 5-HT uptake in rabbit blood platelets with an IC50 of 14 nM. Antidepressant effect.
Citalopram hydrobromide is a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI). Citalopram hydrobromide inhibits 5-HT uptake into synaptosomes with an IC50 of 1.8 nM. Citalopram hydrobromideinhibits the 5-HT uptake in rabbit blood platelets with an IC50 of 14 nM. Antidepressant effect.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citalopram hydrobromide
CAS 59729-32-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H22BrFN2O
Menge 100 mg
Synonym (±)-Citalopram hydrobromide Lu 10-171
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 38 mg/mL (93.76 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (24.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=CC2=C(C(C3=CC=C(F)C=C3)(CCCN(C)C)OC2)C=C1.[H]Br
Molekulargewicht (g/mol) 405.3
Formelmasse 405.3
Reinheit (%) 99.66%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death