Learn More
Citral, Mischung von cis und trans 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10010760
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
5392-40-5
C10H16O
152.24
MFCD00006997
WTEVQBCEXWBHNA-JXMROGBWSA-N
citral, geranial, trans-citral, 3,7-dimethylocta-2,6-dienal, geranialdehyde, e-citral, citral a, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dienal, alpha-citral, lemsyn gb
638011
CHEBI:16980
(2E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dienal
CC(C)=CCC\C(C)=C\C=O
5392-40-5
C10H16O
152.24
MFCD00006997
WTEVQBCEXWBHNA-JXMROGBWSA-N
citral, geranial, trans-citral, 3,7-dimethylocta-2,6-dienal, geranialdehyde, e-citral, citral a, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dienal, alpha-citral, lemsyn gb
638011
CHEBI:16980
(2E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dienal
CC(C)=CCC\C(C)=C\C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Citral
Schmelzpunkt -10°C
Farbe Gelb
Dichte 0.8890g/mL
Siedepunkt 229°C
Flammpunkt 101°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCHO
Brechungsindex 1.4860 to 1.49
Menge 5 mL
Merck Index 15, 2321
Relative Dichte 0.889
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in 5 volumes of 60% alcohol,soluble in al,benzyl benzoate,diethyl phthalate,glycerol,prop,mineral oil,fixed oils
Formelmasse 152.24
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citral, mixture of cis and trans
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.