missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Citric Acid, Carl Roth™
Click to view available options
Menge:
1000 g
Beschreibung
- Odourless
- Non-toxic
- Does not attack materials
- Biodegradabl
Spezifikation
Schmelzpunkt | 135°C to 152°C |
Menge | 1000 g |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- CITRONENSÄURE MONOHYDRAT
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'