missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CJ-42794, MedChemExpress

Artikelnummer. 16455126
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16455126

Marke: Medchem Express HY10797

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress CJ-42794 is a selective prostaglandin E receptor subtype 4 (EP4) antagonist, inhibits [3H]-PGE2 binding to the human EP4 receptor with a mean pKi of 8.5, a binding affinity that was at least 200-fold more selective for the human EP4 receptor than other human EP receptor subtypes (EP1, EP2, and EP3).

CJ-42794 is a selective prostaglandin E receptor subtype 4

Spezifikation

Chemischer Name oder Material CJ-42794
CAS 847728-01-2
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H17ClFNO4
Menge 100 mg
Synonym CJ-042794
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 28 mg/mL (67.66 mM)
SMILES ClC1=CC=C(OC2=CC=C(F)C=C2)C(C(N[C@H](C3=CC=C(C(O)=O)C=C3)C)=O)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 413.83
Formelmasse 413.83
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt