Learn More
Hirschmann™ Klasse AS automatische Büretten DURAN™, mit Flasche und blauer Graduierung
Hervorragend geeignet für das Dosieren von automatisch gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Hirschmann™ Klasse AS automatische Büretten mit blauen Graduierungen sind in einer Reihe von Kapazitäten erhältlich, die Ihren Anforderungen entsprechen.
Marke: Hirschmann™ 3540375
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
- Gemäß Pellet
- Schellbach
- Hauptringgraduierung
- Mit blauer Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 385
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
- Seitlicher Absperrhahn mit PTFE-Spindel, mit Zwischenhahn
Spezifikation
Durchsichtig | |
500 mm | |
0,1 ml | |
Blau | |
PTFE | |
Automatische Titrierbürette | |
DIN EN ISO 385 |
50 ml | |
Glas | |
2000 ml-Vorratsflasche aus transparentem Glas | |
lateral | |
±0,02 ml | |
Klasse AS |