Learn More
Hirschmann™ Klasse AS automatische Büretten DURAN™, mit Flasche und blauer Graduierung
Hervorragend geeignet für das Dosieren von automatisch gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Hirschmann™ Klasse AS automatische Büretten mit blauen Graduierungen sind in einer Reihe von Kapazitäten erhältlich, die Ihren Anforderungen entsprechen.
372.00 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Länge (metrisch) | 500 mm |
Material | Glas |
Enthält | 2000 ml-Vorratsflasche aus transparentem Glas |
Umfang | Blau |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10390021
|
Hirschmann™
3540370 |
25 ml |
372.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10176090
|
Hirschmann™
3540375 |
50 ml |
372.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Gemäß Pellet
- Schellbach
- Hauptringgraduierung
- Mit blauer Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 385
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
- Seitlicher Absperrhahn mit PTFE-Spindel, mit Zwischenhahn
Spezifikation
Durchsichtig | |
Glas | |
Blau | |
PTFE | |
Klasse AS |
500 mm | |
2000 ml-Vorratsflasche aus transparentem Glas | |
lateral | |
Automatische Titrierbürette | |
DIN EN ISO 385 |