Learn More
Witeg™ Graduierte Vollpipetten der Klasse AS
Gehärtete Förderspitzen bieten eine Verschleißfestigkeit, die bis zu 7 Mal besser ist als herkömmliche Pipettenspitzen.
Marke: Witeg™ 3 510 011
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02400kg
Beschreibung
- Konformität-zertifiziert
- Hauptringgraduierung
- Mit ISO-Farbcodierung
- Gemäß DIN EN ISO 385
- Mit braun gefärbter Graduierung und Beschriftung
- Größen 5 ml und höher mit Konstruktion im Saugbereich, um Baumwollstopfen zu halten
- Wartezeit von 5 Sekunden
- Für eine vollständige und schnelle Bereitstellung
Spezifikation
Konformität zertifiziert; DIN EN ISO 385 | |
Glas | |
Braun | |
Hauptring | |
Gehärtete Lieferspitzen | |
Grün | |
Messpipette |
Klasse AS | |
Ja | |
0.001 ml-Spaltungen | |
Lieferzeit: 2 - 8 Sekunden | |
±0.006 ml | |
0.1 ml |