Learn More
Witeg™ Graduierte Vollpipetten der Klasse AS
Gehärtete Förderspitzen bieten eine Verschleißfestigkeit, die bis zu 7 Mal besser ist als herkömmliche Pipettenspitzen.
4.45 € - 9.55 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Konformität zertifiziert; DIN EN ISO 385 |
---|---|
Klasse | Klasse AS |
Material | Glas |
Skala | Ja |
Graduierungsfarbe | Braun |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10214061
|
Witeg™
3 510 810 |
20 ml | Gelb | 0.1 ml-Spaltungen |
9.55 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10674392
|
Witeg™
3 510 011 |
0.1 ml | Grün | 0.001 ml-Spaltungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Konformität-zertifiziert
- Hauptringgraduierung
- Mit ISO-Farbcodierung
- Gemäß DIN EN ISO 385
- Mit braun gefärbter Graduierung und Beschriftung
- Größen 5 ml und höher mit Konstruktion im Saugbereich, um Baumwollstopfen zu halten
- Wartezeit von 5 Sekunden
- Für eine vollständige und schnelle Bereitstellung
Spezifikation
Konformität zertifiziert; DIN EN ISO 385 | |
Glas | |
Braun | |
Gehärtete Lieferspitzen |
Klasse AS | |
Ja | |
Hauptring | |
Messpipette |