Learn More
Hirschmann™ Klasse AS, Typ 2 graduierte Pipetten mit blauen Graduierungen
Bietet volumetrische Genauigkeit für alle Pipettieranforderungen
Marke:  Hirschmann™ 1101342
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10050073
  • 79.80 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 10-10-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gemäß DIN EN ISO 835
  • Hauptringgraduierung
  • Graduiert bis zur Spitze, Null an der Spitze, Typ 2
  • Mit Baumwollstopfenende ab Größe 5 ml und aufwärts
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Spezifikation
Spezifikation
±0,01 ml
Volumenabgabe
AS
Nicht steril
Blau
Blaue Emaillefarbe
±0,01 ml
Graduierte Pipette, Typ 2
Autoklavierbar
DIN EN ISO 835
Kalknatronglas
Ja
0,1 ml
12/Packung
2 ml
Nein