Learn More
VITLAB™ SAN-Messzylinder mit niedriger Form, Klasse B
Verwenden Sie diese Flaschen für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie und zur Volumenmessung. VITLAB™ Messzylinder der Klasse B aus SAN mit hoher Form haben eine leicht ablesbare, erhabene Skala sowie Ringmarkierungen an den primären Skalierungspunkten. Der Sechskantfuß mit Bodenstollen sorgt für hohe Stabilität.
Marke: VITLAB™ 64491
66.78 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23277" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Kristallklarer, graduierter Zylinder
- Kalibriert (Zoll)
- Toleranzen der Klasse B gemäß DIN 12681/ISO 6706
- Thermische Beanspruchung bis 80 °C führt nicht zu einer dauerhaften Überschreitung der Toleranzgrenzen
Spezifikation
Rund | |
Graduierte Messzylinder | |
Hexagonal | |
218 mm | |
67 mm | |
Lebensmittelindustrie und Volumenmessung | |
10 ml | |
60 °C |
±10 ml | |
Klasse B | |
B | |
SAN (Styrol-Acrylonitril) | |
500 ml | |
Erhabene Skala und Ringmarkierungen an den primären Skalapunkten | |
± 10 ml |