Learn More
VITLAB™ SAN-Messzylinder mit niedriger Form, Klasse B
Verwenden Sie diese Flaschen für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie und zur Volumenmessung. VITLAB™ Messzylinder der Klasse B aus SAN mit hoher Form haben eine leicht ablesbare, erhabene Skala sowie Ringmarkierungen an den primären Skalierungspunkten. Der Sechskantfuß mit Bodenstollen sorgt für hohe Stabilität.
Marke: VITLAB™ 64291
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Niedere Form, glasklar, mit erhabener Skala. Ringmarke an den Hauptpunkten, Sechskantfuss, justiert auf In. Toleranzen der Klasse B entsprechend DIN 12681 / ISO 6706. Thermische Belastungen bis 60°C bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.Volumen: 100mL
Toleranz: 2,00 ±ml
Teilung: 2,00mL
Höhe: 163mm
φ: 37mm
Spezifikation
Rund | |
Graduierte Messzylinder | |
Hexagonal | |
163 mm | |
37 mm | |
Lebensmittelindustrie und Volumenmessung | |
2 mL | |
60 °C |
±2 ml | |
Klasse B | |
B | |
SAN (Styrol-Acrylonitril) | |
100 ml | |
Erhabene Skala und Ringmarkierungen an den primären Skalapunkten | |
± 2 ml |