Learn More
VITLAB™ SAN-Messzylinder mit niedriger Form, Klasse B
Verwenden Sie diese Flaschen für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie und zur Volumenmessung. VITLAB™ Messzylinder der Klasse B aus SAN mit hoher Form haben eine leicht ablesbare, erhabene Skala sowie Ringmarkierungen an den primären Skalierungspunkten. Der Sechskantfuß mit Bodenstollen sorgt für hohe Stabilität.
Marke: VITLAB™ 64091
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
Niedere Form, glasklar, mit erhabener Skala. Ringmarke an den Hauptpunkten, Sechskantfuss, justiert auf In. Toleranzen der Klasse B entsprechend DIN 12681 / ISO 6706. Thermische Belastungen bis 60°C bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.Volumen: 25mL
Toleranz: 0,50 ±ml
Teilung: 0,50mL
Höhe: 122mm
φ: 22mm
Spezifikation
Rund | |
Graduierte Messzylinder | |
Hexagonal | |
122 mm | |
22 mm | |
Lebensmittelindustrie und Volumenmessung | |
0,5 mL | |
60 °C |
± 0,5 ml | |
Klasse B | |
B | |
SAN (Styrol-Acrylonitril) | |
25 ml | |
Erhabene Skala und Ringmarkierungen an den primären Skalapunkten | |
± 0.5 ml |