Learn More
VITLAB™ SAN-Messzylinder mit niedriger Form, Klasse B
Verwenden Sie diese Flaschen für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie und zur Volumenmessung. VITLAB™ Messzylinder der Klasse B aus SAN mit hoher Form haben eine leicht ablesbare, erhabene Skala sowie Ringmarkierungen an den primären Skalierungspunkten. Der Sechskantfuß mit Bodenstollen sorgt für hohe Stabilität.
Marke: VITLAB™ 64591
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.19000kg
Beschreibung
- Glasklarer Zylinder aus Polypropylen mit Graduierungen
- Kalibriert (In)
- Toleranzen gemäß Klasse B der DIN 12681/ISO 6706.
- Wärmebelastung bis 80 °C führt nicht zur permanenten Überschreitung der Toleranzgrenzen
Spezifikation
Rund | |
±20 ml | |
Messzylinder | |
SAN (Styrol-Acrylonitril) | |
1000 ml | |
20 mL |
Klasse B | |
B | |
285 mm | |
78 mm | |
Erhabene Skala und Ringmarkierungen an den primären Skalapunkten | |
± 20 ml |