Learn More
Plas Labs™ Trockenkammern aus Acryl, klar
Marke: Plas Labs™ 862-CG/NS/EXP
Weitere Details : Netto-Gewicht : 16.00000kg
Spezifikation
Durchsichtig | |
Für lichtempfindliche Produkte | |
Je 1 | |
460 mm |
Acryl | |
4 | |
Abstimmbar in 51 mm-Schritten | |
460 mm |