Learn More
Plas Labs™ Trockenkammern aus Acryl, klar
771.68 € - 1876.20 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Acryl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für lichtempfindliche Produkte |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Einschubpositionen | Abstimmbar in 51 mm-Schritten |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11837122
|
Plas Labs™
860-CG/NS/EXP |
310 mm |
771.68 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11887122
|
Plas Labs™
862-CG/NS/EXP |
460 mm |
1600.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11807132
|
Plas Labs™
863-CG/NS/EXP |
610 mm |
1876.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Durchsichtig | |
Für lichtempfindliche Produkte | |
Abstimmbar in 51 mm-Schritten |
Acryl | |
Je 1 |