Learn More
Clinofibrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16461086
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16461086 200 mg -
16446216 100 mg -
16438417 5 mg 5 Milligramm
16421897 50 mg 50 Milligramm
16405738 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16461086 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13528
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Clinofibrate (S-8527) is a hypelipidemic agent and a HMG-CoA reductase inhibitor.
Clinofibrate (S-8527) is a hypelipidemic agent and a HMG-CoA reductase inhibitor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Clinofibrate
CAS 30299-08-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H36O6
Menge 200 mg
Synonym S-8527
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 30 mg/mL (64.02 mM)
SMILES CCC(OC1=CC=C(C2(C3=CC=C(OC(CC)(C)C(O)=O)C=C3)CCCCC2)C=C1)(C)C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 468.58
Formelmasse 468.58
Reinheit (%) 99.7%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism