Learn More
Memmert™ Kolbenclips
Marke:  Memmert™ B02693
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12008471
  • 26.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
14 l-, 22 l-, 29 l-, 45 l-Bad
Klemme
Für 200 ml-Kolben; max. 6 Kolben