Learn More
Memmert™ Kolbenclips
26.00 € - 28.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | 14 l-, 22 l-, 29 l-, 45 l-Bad |
---|---|
Typ | Klemme |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12008471
|
Memmert™
B02693 |
14 l-, 22 l-, 29 l-, 45 l-Bad |
26.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12018471
|
Memmert™
B02694 |
14 l-, 22 l-, 29 l-, 45 l-Bad |
28.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
14 l-, 22 l-, 29 l-, 45 l-Bad | |
Klemme |