Learn More
Clofibrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492119
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16492119 1 g 1 Gramm
16480858 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16492119 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0287
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Clofibrate is an agonist of PPAR, with EC50s of 50 μM, ∼500 μM for murine PPARα and PPARγ, and 55 μM, ∼500 μM for human PPARα and PPARγ, respectively.
Clofibrate is an agonist of PPAR, with EC50s of 50 μM, ∼500 μM for murine PPARα and PPARγ, and 55 μM, ∼500 μM for human PPARα and PPARγ, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Clofibrate
CAS 637-07-0
Farbe Colorless
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C12H15ClO3
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (412.03 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC(C)(OC1=CC=C(Cl)C=C1)C(OCC)=O
Molekulargewicht (g/mol) 242.7
Formelmasse 242.7
Reinheit (%) 99.54%
Güte Research
Physikalische Form Liquid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism