Learn More
STEMCELL Technologies ClonaCell™-TCS Medium
Artikelnummer. 17198201
Encompass
Click to view available options
Menge:
80 ml
Packungsgröße:
80 Milliliter
Artikelnummer. 17198201
Marke: STEMCELL Technologies 03814
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Semi-solid methylcellulose-based medium for selection and cloning of suspension-adapted and adherent cells (serum-containing)
  • ClonaCell™-TCS Medium is a serum-containing methylcellulose-based semi-solid medium that can be used for selecting and cloning a variety of suspension-adapted cell lines, including CHO-S and hybridomas
  • It can also be used for semi-solid cloning of some cell lines that grow adherently in the presence of serum, including CHO-K1, BHK-1, and HEK-293
  • This medium contains pre-selected fetal bovine serum (FBS) and bovine serum albumin (BSA) and supports robust growth of a wide variety of cell types
  • ClonaCell™-TCS Medium does not contain selection agents
Spezifikation
Zelltyp Hybridomas; create dimCellLine - CHO Cells, HEK-293
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Culture; Semi-Solid Cloning
Menge 80 ml
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.