Learn More
Cloprostenol sodium salt, MedChemExpress
Beschreibung
Cloprostenol sodium salt (ICI 80996 sodium salt) is a potent synthetic prostaglandin analogue, acts as a luteolytic agent, and is a PGF2α receptor agonist.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cloprostenol sodium salt |
| CAS | 55028-72-3 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C22H28ClNaO6 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | ICI 80996 sodium salt |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : ≥ 150 mg/mL (335.65 mM) |
| SMILES | O=C(O[Na])CCC/C=C\C[C@H]1[C@H](/C=C/[C@H](O)COC2=CC=CC(Cl)=C2)[C@@H](O)C[C@H]1O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 446.9 |
| Mehr anzeigen |