missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cobimetinib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16491697
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16491697 50 mg 50 Milligramm
16466096 100 mg -
16475528 10 mg -
16468237 5 mg -
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16491697

Marke: Medchem Express HY13064

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Cobimetinib (GDC-0973, RG7420) is a potent, selective and oral MEK1 inhibitor with an IC50 of 4.2 nM for MEK1.

Cobimetinib (GDC-0973, RG7420) is a potent, selective and oral MEK1 inhibitor with an IC50 of 4.2 nM for MEK1.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cobimetinib
CAS 934660-93-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H21F3IN3O2
Menge 50 mg
Synonym GDC-0973 XL518
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (188.21 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES OC1([C@H]2NCCCC2)CN(C1)C(C3=C(C(F)=C(C=C3)F)NC4=C(C=C(C=C4)I)F)=O
Molekulargewicht (g/mol) 531.31
Formelmasse 531.31
Reinheit (%) 98.79%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.