missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Colchicine, MedChemExpress

Artikelnummer. 16461226
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16461226 200 mg
16431816 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16461226 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16569
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Colchicine is a tubulin inhibitor and a microtubule disrupting agent. Colchicine inhibits microtubule polymerization with an IC50 of 3 nM. Colchicine is also a competitive antagonist of the α3 glycine receptors (GlyRs).

Colchicine is a tubulin inhibitor and a microtubule disrupting agent. Colchicine inhibits microtubule polymerization with an IC50 of 3 nM. Colchicine is also a competitive antagonist of the α3 glycine receptors (GlyRs).

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Colchicine
CAS 64-86-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H25NO6
Menge 200 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 48 mg/mL (120.17 mM) ∣H2O : ≥ 33.33 mg/mL (83.44 mM)
SMILES CC(N[C@H](C1=C2)CCC3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3C1=CC=C(OC)C2=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 399.44
Formelmasse 399.44
Reinheit (%) 98.62%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.