Learn More
Shamrock™ Farbcodiertes Etikettenklebeband
Dieses selbstklebende Etikettenklebeband bietet eine universelle Beschriftungsmöglichkeit mit Kugelschreibern, Bleistiften und Filzstiften zur einfachen Identifizierung.
Marke: Shamrock™ ST-120-3
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08010kg
Beschreibung
- Beständig gegenüber Wasser, Öl und Säuren
- Temperaturbereich von −20 ° bis +121 °C
- Kann in Autoklaven, Tiefkühlgeräten, Kühlschränken und Öfen verwendet werden
- Drei Längen erhältlich – 13 mm, 38 mm, 50 mm
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Einfache Identifikation, Beschriftung | |
55 m |
Grün | |
-20 °C bis +121 °C | |
13 mm |