Learn More
Shamrock™ Mehrzweck-Kennzeichnungsband mit Farbcodierung, 3 Inch (2,5 cm)
Entsprechend Ihren Anforderungen in verschiedenen Farben erhältlich. Das Shamrock™ 3-Zoll-Mehrzweck-Kennzeichnungsband mit Farbcodierung bietet verschiedene Möglichkeiten zur Farbcodierung im Labor: Nach Prüfung, Arzt oder Abteilung.
Marke:  Shamrock™ ST-100-7
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.17100kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11750454
  • 35.41 € / 55 Meter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Beständig gegen Wasser, Öl und Säure
  • Temperaturbereich -20 bis +121 °C
  • Für Autoklav, Tiefkühlgerät, Kühlschrank und Backofen
  • Universelle Beschriftung mit Kugelschreiber, Bleistift und Filzstift
Spezifikation
Spezifikation
Abnehmbar
Mehrzweck-Kennzeichnungsband mit Farbcodierung
55 m
Pink
55 m x 25 mm
25 mm