Learn More
Shamrock™ Mehrzweck-Kennzeichnungsband mit Farbcodierung, 3 Inch (2,5 cm)
Entsprechend Ihren Anforderungen in verschiedenen Farben erhältlich. Das Shamrock™ 3-Zoll-Mehrzweck-Kennzeichnungsband mit Farbcodierung bietet verschiedene Möglichkeiten zur Farbcodierung im Labor: Nach Prüfung, Arzt oder Abteilung.
20.31 € - 153.00 €
Spezifikation
Klebstofftyp | Abnehmbar |
---|---|
Produkttyp | Mehrzweck-Kennzeichnungsband mit Farbcodierung |
Länge (metrisch) | 55 m |
Produktcode | Marke | Farbe | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11879080
|
Shamrock™
ST-120-26 |
Schwarz | 55 m x 13 mm |
20.31 €
55 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11731636
|
Shamrock™
ST-200-6 |
Blau | 55 m x 50 mm |
55.95 €
55 Meter |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11827203
|
Shamrock™
ST-340-17 |
Chartreuse | 55 m x 19 mm |
27.50 €
55 Meter |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11710095
|
Shamrock™
ST-100-23 |
Braun | 55 m x 25 mm |
35.41 €
55 Meter |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11770085
|
Shamrock™
ST-120-23 |
Braun | 55 m x 13 mm |
20.31 €
55 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11852592
|
Shamrock™
ST-100-10 |
Kupfer | 55 m x 25 mm |
35.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11700095
|
Shamrock™
ST-340-23 |
Dunkelbraun | 55 m x 19 mm |
27.50 €
55 Meter |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11771616
|
Shamrock™
ST-110-29 |
Grün, Fluoreszent | 55 m x 38 mm |
153.00 €
55 Meter |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11772255
|
Shamrock™
ST-200-27 |
Rot, Fluoreszent | 55 m x 50 mm |
55.95 €
55 Meter |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11790085
|
Shamrock™
ST-340-14 |
Grau | 55 m x 19 mm |
27.49 €
55 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11831573
|
Shamrock™
ST-200-13 |
Lavendel | 55 m x 50 mm |
55.95 €
55 Meter |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11701636
|
Shamrock™
ST-200-3 |
Grün | 55 m x 50 mm |
55.95 €
55 Meter |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11730454
|
Shamrock™
ST-100-5 |
Orange | 55 m x 25 mm |
35.41 €
55 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11720085
|
Shamrock™
ST-120-14 |
Grau | 55 m x 13 mm |
20.35 €
55 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11897193
|
Shamrock™
ST-340-13 |
Lavendel | 55 m x 19 mm |
27.49 €
55 Meter |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11721636
|
Shamrock™
ST-200-5 |
Orange | 55 m x 50 mm |
55.95 €
55 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11740414
|
Shamrock™
ST-120-7 |
Pink | 55 m x 13 mm |
20.31 €
55 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11750454
|
Shamrock™
ST-100-7 |
Pink | 55 m x 25 mm |
35.41 €
55 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11781616
|
Shamrock™
ST-110-4 |
Rot | 55 m x 38 mm |
21.91 €
12 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16377205
|
Shamrock™
ST-110-4 |
Rot | 55 m x 38 mm |
48.15 €
55 Meter |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11795753
|
Shamrock™
ST-120-4 |
Rot | 55 m x 24 mm |
20.35 €
55 Meter |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11711636
|
Shamrock™
ST-200-4 |
Rot | 55 m x 50 mm |
55.94 €
55 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11857153
|
Shamrock™
ST-100-12 |
Lila | 55 m x 25 mm |
35.41 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11862592
|
Shamrock™
ST-200-11 |
Rosé | 55 m x 50 mm |
55.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11770434
|
Shamrock™
ST-100-1 |
Weiß | 55 m x 25 mm |
35.41 €
55 Meter |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11751616
|
Shamrock™
ST-110-1 |
Weiß | 55 m x 38 mm |
48.11 €
55 Meter |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11791626
|
Shamrock™
ST-200-2 |
Gelb | 55 m x 50 mm |
55.95 €
55 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11781626
|
Shamrock™
ST-200-1 |
Weiß | 55 m x 50 mm |
55.95 €
55 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Description
- Beständig gegenüber Wasser, Öl und Säuren
- Temperaturbereich von -20 bis 121 °C
- Für Autoklaven, Tiefkühlgeräte, Kühlgeräte und Öfen
- Universalbeschriftung mit Kugelschreiber, Bleistift und Filzstift
Specifications
Abnehmbar | |
Mehrzweck-Kennzeichnungsband mit Farbcodierung | |
55 m |