Learn More
Shamrock™ Mehrzweck-Kennzeichnungsband mit Farbcodierung, 3 Inch (2,5 cm)
Entsprechend Ihren Anforderungen in verschiedenen Farben erhältlich. Das Shamrock™ 3-Zoll-Mehrzweck-Kennzeichnungsband mit Farbcodierung bietet verschiedene Möglichkeiten zur Farbcodierung im Labor: Nach Prüfung, Arzt oder Abteilung.
Marke: Shamrock™ ST-110-4
Weitere Details : net-weight : 0.25740kg
Beschreibung
- Beständig gegen Wasser, Öl und Säure
- Temperaturbereich -20 bis +121 °C
- Für Autoklav, Tiefkühlgerät, Kühlschrank und Backofen
- Universelle Beschriftung mit Kugelschreiber, Bleistift und Filzstift
Spezifikation
Abnehmbar | |
Mehrzweck-Kennzeichnungsband mit Farbcodierung | |
55 m |
Rot | |
55 m x 38 mm | |
38 mm |